1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0958-5G
COBBOT-0958-5GEA
149
EUR
COBBOT-0958-5G
1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)piperidin
1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₁₄FNO₂S |
MDL:
MFCD00194710 CAS-Nummer: 312-32-3 |