N-Cyclohexyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0961-5G
COBBOT-0961-5GEA
0
EUR
COBBOT-0961-5G
N-Cyclohexyl-4-fluorbenzolsulfonamid
N-Cyclohexyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₆FNO₂S |
MDL:
MFCD01213082 CAS-Nummer: 565-40-2 |