α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr

OT-1160-5G
COBBOT-1160-5GEA 0 EUR
COBBOT-1160-5G
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…24 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061238
CAS-Nummer: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR