3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
OT-1171-5G
COBBOT-1171-5GEA
0
EUR
COBBOT-1171-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O |
MDL:
MFCD11041083 CAS-Nummer: 1025718-84-6 |