4-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1173-5G
COBBOT-1173-5GEA
149
EUR
COBBOT-1173-5G
4-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
4-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
Formel:
C₁₀H₁₃BrO₃ |
MDL:
MFCD14584686 CAS-Nummer: 1132672-05-9 |