3-Brom-5-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Brom-3-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-Brom-5-hydroxyanisol
OT-1238-1G
OT-1238-5G
OT-1238-250M
COBBOT-1238-1GEA
499
EUR
COBBOT-1238-1G
COBBOT-1238-5G
COBBOT-1238-250M
3-Brom-5-methoxyphenol
3-Brom-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203.04 g/mol |
MDL:
MFCD12405420 CAS-Nummer: 855400-66-7 |