1-Boc-4-(4-brom-2-methoxyphenoxy)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1254-1G
COBBOT-1254-1GEA
208
EUR
COBBOT-1254-1G
1-Boc-4-(4-brom-2-methoxyphenoxy)piperidin
1-Boc-4-(4-brom-2-methoxyphenoxy)piperidin
Formel:
C₁₇H₂₄BrNO₄ |
MDL:
MFCD16618960 CAS-Nummer: 1228957-01-4 |