1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
OT-1465-1G
COBBOT-1465-1GEA
79.5
EUR
COBBOT-1465-1G
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO Molecular Weight: 240,10 g/mol |
MDL:
MFCD00138502 CAS-Nummer: 7661-32-7 |