4-Brom-1-(difluormethoxy)-2-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1620-1G
COBBOT-1620-1GEA
0
EUR
COBBOT-1620-1G
4-Brom-1-(difluormethoxy)-2-fluorbenzol
4-Brom-1-(difluormethoxy)-2-fluorbenzol
Formel:
C₇H₄BrF₃O |
MDL:
MFCD11036067 CAS-Nummer: 147992-27-6 EINECS: 430-850-1 |