2,5-Dichlor-2,5-dimethylhexan
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1806-100G
COBBOT-1806-100GEA
560
EUR
COBBOT-1806-100G
2,5-Dichlor-2,5-dimethylhexan
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane
Formel:
C₈H₁₆Cl₂ |
MDL:
MFCD00126854 CAS-Nummer: 6223-78-5 EINECS: 228-310-3 |