3-Brom-5-methoxybenzylalkohol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OT-1946-1G
COBBOT-1946-1GEA
131
EUR
COBBOT-1946-1G
3-Brom-5-methoxybenzylalkohol
3-Brom-5-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molecular Weight: 217,599 g/mol |
MDL:
MFCD00229988 CAS-Nummer: 262450-64-6 |