2-Brom-3-methylanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-1-methoxy-3-methylbenzene
OT-2180-1G
COBBOT-2180-1GEA
102
EUR
COBBOT-2180-1G
2-Brom-3-methylanisol
2-Brom-3-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,0600 g/mol |
MDL:
MFCD14705101 CAS-Nummer: 38197-43-2 |