Chromon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4H-Chromen-4-one
OT-2230-25G
COBBOT-2230-25GEA
246
EUR
COBBOT-2230-25G
Chromon
Chromon
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146,14 g/mol |
MDL:
MFCD00024064 CAS-Nummer: 491-38-3 EINECS: 207-737-9 |