4-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
OT-8014-1G
COBBOT-8014-1GEA
21.6
EUR
COBBOT-8014-1G
4-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)anilin
4-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)anilin
Formel:
C₁₄H₉F₆N |
MDL:
MFCD05154989 CAS-Nummer: 444143-45-7 |