tert-Butyl-3-brombenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 3-Bromobenzoate
OT-8052-1G
COBBOT-8052-1GEA
38.5
EUR
COBBOT-8052-1G
tert-Butyl-3-brombenzoat
tert-Butyl-3-brombenzoat
Formel:
C₁₁H₁₃BrO₂ Molecular Weight: 257,1200 g/mol |
MDL:
MFCD06657802 CAS-Nummer: 69038-74-0 |