1-(3-Brombenzyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8056-1G
COBBOT-8056-1GEA
140
EUR
COBBOT-8056-1G
1-(3-Brombenzyl)piperidin
1-(3-Brombenzyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₆BrN |
MDL:
MFCD06080691 CAS-Nummer: 59507-40-3 |