5-Brom-2-fluorpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8115-5G
COBBOT-8115-5GEA
0
EUR
COBBOT-8115-5G
5-Brom-2-fluorpyrimidin
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Formel:
C₄H₂BrFN₂ |
MDL:
MFCD07787364 CAS-Nummer: 62802-38-4 |