4-Fluor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2049-1G
COBBPN-2049-1GEA
0
EUR
COBBPN-2049-1G
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BFNO₄ |
MDL:
MFCD12546515 CAS-Nummer: 1218791-09-3 |