3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2116-5G
PN-2116-25G
PN-2116-1G
COBBPN-2116-5GEA
0
EUR
COBBPN-2116-5G
COBBPN-2116-25G
COBBPN-2116-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ |
MDL:
MFCD03789258 CAS-Nummer: 480425-35-2 |