4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2135-5G
PN-2135-25G
PN-2135-1G
COBBPN-2135-5GEA
0
EUR
COBBPN-2135-5G
COBBPN-2135-25G
COBBPN-2135-1G
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ |
MDL:
MFCD02093721 CAS-Nummer: 214360-73-3 |