4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2461-5G
PN-2461-25G
PN-2461-1G
COBBPN-2461-5GEA
0
EUR
COBBPN-2461-5G
COBBPN-2461-25G
COBBPN-2461-1G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₆ |
MDL:
MFCD09878423 CAS-Nummer: 957065-97-3 |