2-Methyl-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2473-5G
PN-2473-1G
COBBPN-2473-5GEA
0
EUR
COBBPN-2473-5G
COBBPN-2473-1G
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₄ |
MDL:
MFCD09027081 CAS-Nummer: 957062-84-9 |