Cyclohexylboronsäurepinakolester

Lieferant: COMBI-BLOCKS

PN-2645-5G PN-2645-25G PN-2645-1G
COBBPN-2645-5GEA 0 EUR
COBBPN-2645-5G COBBPN-2645-25G COBBPN-2645-1G
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
MDL: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR