2,4-Dimethoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-2667-5G
PN-2667-1G
COBBPN-2667-5GEA
196
EUR
COBBPN-2667-5G
COBBPN-2667-1G
2,4-Dimethoxyphenylboronsäurepinakolester
2,4-Dimethoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₁BO₄ Molecular Weight: 264.13 g/mol |
MDL:
MFCD06795688 CAS-Nummer: 214360-69-7 |