2-Brom-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2705-1G
COBBPN-2705-1GEA
0
EUR
COBBPN-2705-1G
2-Brom-3-pyridinboronsäurepinakolester
2-Brom-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₅BBrNO₂ |
MDL:
MFCD06798246 CAS-Nummer: 452972-12-2 |