4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
PN-3000-5G
PN-3000-1G
COBBPN-3000-5GEA
0
EUR
COBBPN-3000-5G
COBBPN-3000-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₂BNO₃ |
MDL:
MFCD05863908 CAS-Nummer: 400727-57-3 |