4-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid
PN-3489-5G
COBBPN-3489-5GEA
797
EUR
COBBPN-3489-5G
4-Chlor-2-formylphenylboronsäure
4-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₃ Molecular Weight: 184,39 g/mol |
MDL:
MFCD08689492 CAS-Nummer: 913835-76-4 |