4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-3889-1G
COBBPN-3889-1GEA
692
EUR
COBBPN-3889-1G
4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronsäurepinakolester
4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₃₂BNO₄ |
MDL:
MFCD09258654 CAS-Nummer: 957061-08-4 |