4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5083-1G
PN-5083-250M
COBBPN-5083-1GEA
0
EUR
COBBPN-5083-1G
COBBPN-5083-250M
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₅ |
MDL:
MFCD10699701 CAS-Nummer: 1073353-81-7 |