2-Fluor-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5185-1G
PN-5185-250M
COBBPN-5185-1GEA
0
EUR
COBBPN-5185-1G
COBBPN-5185-250M
2-Fluor-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BFNO₄ |
MDL:
MFCD09264075 CAS-Nummer: 1073353-89-5 |