3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-{[3-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}piperidin-1-ium chloride
PN-5194-1G
COBBPN-5194-1GEA
149
EUR
COBBPN-5194-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester Hydrochlorid
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester Hydrochlorid
Formel:
C₁₈H₂₉BClNO₂ |
MDL:
MFCD06657902 CAS-Nummer: 1021186-08-2 |