5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5223-100M
COBBPN-5223-100MEA
864
EUR
COBBPN-5223-100M
5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BClF₃O₂ |
MDL:
MFCD11053829 CAS-Nummer: 1073353-97-5 |