3-Cyan-2-methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile
PN-5386-1G
COBBPN-5386-1GEA
613
EUR
COBBPN-5386-1G
3-Cyan-2-methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
3-Cyan-2-methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₃ Molecular Weight: 260,100 g/mol |
MDL:
MFCD11504968 CAS-Nummer: 1073354-05-8 |