2,3-Dimethoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,3-Dimethoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2,3-Dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PN-5388-1G
COBBPN-5388-1GEA
595
EUR
COBBPN-5388-1G
2,3-Dimethoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
2,3-Dimethoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₄ Molecular Weight: 265,12 g/mol |
MDL:
MFCD11857651 CAS-Nummer: 1083168-92-6 |