2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate, 2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
PN-5463-1G
COBBPN-5463-1GEA
761
EUR
COBBPN-5463-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₀BNO₅ |
MDL:
MFCD11855973 CAS-Nummer: 1083168-93-7 |