5-Acetyl-2,3-(methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5512-1G
COBBPN-5512-1GEA
0
EUR
COBBPN-5512-1G
5-Acetyl-2,3-(methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
5-Acetyl-2,3-(methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₁₉BO₅ |
MDL:
MFCD11855978 CAS-Nummer: 1150271-59-2 |