5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5535-1G
COBBPN-5535-1GEA
303
EUR
COBBPN-5535-1G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorphenylboronsäurepinakolester
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₉BF₂O₃Si |
MDL:
MFCD11855981 CAS-Nummer: 1150271-62-7 |