2-Amino-3-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PN-5555-1G
COBBPN-5555-1GEA
0
EUR
COBBPN-5555-1G
2-Amino-3-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Amino-3-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD12923414 CAS-Nummer: 947249-01-6 |