4-Chlor-2-fluor-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
PN-5634-1G
COBBPN-5634-1GEA
1240
EUR
COBBPN-5634-1G
4-Chlor-2-fluor-5-methylphenylboronsäurepinakolester
4-Chlor-2-fluor-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BClFO₂ |
MDL:
MFCD11855985 CAS-Nummer: 1126320-27-1 |