4-Chlor-2-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5667-1G
COBBPN-5667-1GEA
0
EUR
COBBPN-5667-1G
4-Chlor-2-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-Chlor-2-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BClFO₄ |
MDL:
MFCD12026085 CAS-Nummer: 1073339-13-5 |