2,6-Dimethoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5680-1G
COBBPN-5680-1GEA
1430
EUR
COBBPN-5680-1G
2,6-Dimethoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
2,6-Dimethoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₄ |
MDL:
MFCD11855988 CAS-Nummer: 1150561-54-8 |