2-Nitro-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5754-1G
COBBPN-5754-1GEA
0
EUR
COBBPN-5754-1G
2-Nitro-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Nitro-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BF₃NO₄ |
MDL:
MFCD12756467 CAS-Nummer: 1218791-26-4 |