5-Cyan-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5755-1G
COBBPN-5755-1GEA
595
EUR
COBBPN-5755-1G
5-Cyan-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
5-Cyan-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BN₂O₄ |
MDL:
MFCD12546471 CAS-Nummer: 1218791-27-5 |