2-Cyan-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5756-1G
PN-5756-250M
COBBPN-5756-1GEA
0
EUR
COBBPN-5756-1G
COBBPN-5756-250M
2-Cyan-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Cyan-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BN₂O₄ |
MDL:
MFCD12546472 CAS-Nummer: 1218791-28-6 |