4-(Trifluormethylthio)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5864-1G
PN-5864-250M
COBBPN-5864-1GEA
0
EUR
COBBPN-5864-1G
COBBPN-5864-250M
4-(Trifluormethylthio)phenylboronsäurepinakolester
4-(Trifluormethylthio)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₂S |
MDL:
MFCD11042448 CAS-Nummer: 1005206-25-6 |