2-(tert-Butylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5905-1G
COBBPN-5905-1GEA
341
EUR
COBBPN-5905-1G
2-(tert-Butylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(tert-Butylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₄BN₃O₂ |
MDL:
MFCD12546547 CAS-Nummer: 1218791-43-5 |