2-(Butylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Butyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
PN-5925-1G
COBBPN-5925-1GEA
336
EUR
COBBPN-5925-1G
2-(Butylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Butylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₄BN₃O₂ Molecular Weight: 277,1700 g/mol |
MDL:
MFCD12546558 CAS-Nummer: 1218791-48-0 |