2-(3-Methoxypropylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5928-1G
COBBPN-5928-1GEA
404
EUR
COBBPN-5928-1G
2-(3-Methoxypropylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(3-Methoxypropylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₄BN₃O₃ |
MDL:
MFCD12546560 CAS-Nummer: 1218789-31-1 |