2-(Cyclopentylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5933-1G
COBBPN-5933-1GEA
451
EUR
COBBPN-5933-1G
2-(Cyclopentylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Cyclopentylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₄BN₃O₂ |
MDL:
MFCD11878346 CAS-Nummer: 1202805-22-8 |