2-(Cyclohexylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5934-1G
COBBPN-5934-1GEA
404
EUR
COBBPN-5934-1G
2-(Cyclohexylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Cyclohexylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₆BN₃O₂ |
MDL:
MFCD12546564 CAS-Nummer: 1218789-35-5 |